ABF218
Anti-STIM2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Stromal interaction molecule 2, STIM2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STIM2(57620)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected STIM2 in human spleen cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected STIM2 in 15 µg of A-20 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A-20 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2