ABE1971-I
Anti-phospho TFEB (Ser142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transcription factor EB, Class E basic helix-loop-helix protein 35, bHLHe35
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer142)
Informazioni sul gene
human ... TFEB(7942)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho TFEB (Ser142) in lysate of HEK293 cells transfected with FLAG-tagged wild type TFEB.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1