ABN472
Anti-TFEB Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transcription factor EB, Class E basic helix-loop-helix protein 35, bHLHe35, TFEB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFEB(7942)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TFEB in 15 µg of A549 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A549 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2