AB8164
Anti-Mitofilin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IMMT(10989)
Descrizione generale
Applicazioni
Western Blot: 1:5000
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1