Documenti fondamentali
MAB16200
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-MGMT, clone MT3.1
clone MT3.1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
O-6-methylguanine-DNA Methyltransferase, Methylated-DNA--Protein-cysteine Methyltransferase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MT3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MGMT(4255)
Descrizione generale
La O6-metilguanina DNA metiltransferasi (MGMT) è una proteina ubiquitaria implicata nella riparazione del DNA che interviene nell'eliminazione di una delle lesioni delle basi nucleotidiche, la O6-alchil-guanina e in pricipal luogo la O6- metilguanina. Fornisce un contributo essenziale nel proteggere la cellula dagli effetti mutageni, cancerogeni e citotossici derivati dall'alchilazione del DNA. Il meccanismo d′azione della MGMT si basa sul trasferimento del gruppo alchilico dal DNA a uno specifico residuo di cisteina accettore presente nella proteina, con formazione di un legame tioetere stabile. La MGMT è spesso indicata come una proteina suicida. La capacità di riparazione dell'O6-metilguanina dipende dal numero di molecole di MGMT presenti nella cellula. Esiste una correlazione tra l'insorgenza del cancro in vari tipi di tessuto e la carenza dell'enzima MGMT. Elevati livelli di MGMT determinano una riduzione degli eventi tumorali e la resistenza dei tumori agli agenti alchilanti.
Specificità
MGMT è una proteina di 22 kDa coinvolta nei meccanismi di riparazione del DNA, è presente in tutti i tessuti normali mentre risulta totalmente assente in un sottoinsieme di tumori umani. Pertanto, l'anticorpo MAB16200 può essere utile per usare MGMT come marcatore di cellule maligne o premaligne. Poiché l′MGMT ripara le lesioni potenzialmente citotossiche indotte nel DNA da alcuni agenti alchilanti usati come chemioterapici antitumorali (ad es. BCNU, CCNU, DTIC, procarbazinc, temozolomide), i tumori privi o con bassi livelli di MGMT risulteranno prevedibilmente responsivi alla terapia farmacologica. Al contrario, i tumori con livelli elevati di MGMT saranno più probabilmente resistenti ai farmaci. L'anticorpo per MGMT può anche essere utilizzato per valutare l'efficacia dei modulatori di MGMT, come l'O-6-benzilguanina, che portano alla rapida degradazione della proteina inattivata.
Immunogeno
Prodotto contro la MGMT (O6-metilguanina DNA metiltransferasi) ricombinante umana, espresso in E. coli.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Citometria a flusso:
un laboratorio indipendente ha usato un lotto precedente in citometria a flusso (Gerson, 1996).
Immunoprecipitazione:
un lotto precedente di questo anticorpo è stato usato in immunoprecipitazione.
Immunoistochimica:
Un lotto precedente di questo anticorpo è stato usato su sezioni incluse in paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Utile per il rilevamento di MGMT in tessuti, tumori, cellule o linee di xenotrapianti umani. Presenta una debole reattività crociata con MGMT di cellule di topo, criceto e ratto.
Utilizzare l'anticorpo anti-MGMT, clone MT3.1 (anticorpo monoclonale di topo) validato in FC, ICC, IHC(P), IP e WB per rilevare l'MGMT nota anche come O6-metilguanina DNA metiltransferasi o DNA metilato--protein -cisteina metiltransferasi.
Qualità
Testato mediante Western blotting su lisati di cellule Jurkat.
Analisi mediante Western blotting:
Una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato la MGMT in10 µg di lisato di cellule Jurkat.
Descrizione del bersaglio
22-25 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG1 monoclonale di topo purificata in tampone contenente 0,02 M tampone fosfato, pH 7,6, 0,25 M NaCl con lo 0,1% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
controllo positivo: tessuto tonsillare, cellule HeLa, cellule CEM-CCRF.
Controllo negativo: cellule TK6.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Wild-type p53 suppresses transcription of the human O6-methylguanine-DNA methyltransferase gene.
Harris, L C, et al.
Cancer Research, 56, 2029-2032 (1996)
Yuichi Sato et al.
Cancer biology & therapy, 8(5), 452-457 (2009-03-24)
Phosphorylation of histone H2AX is a sensitive marker of DNA damage, particularly of DNA double strand breaks. Using multiparameter cytometry we explored effects of etoposide and temozolomide (TMZ) on three glioblastoma cell lines with different p53 status (A172, T98G, YKG-1)
Netta Levin et al.
Cancer, 106(8), 1759-1765 (2006-03-17)
Loss of heterozygosity (LOH) on chromosomes 1p and 19q has been associated with chemosensitivity and improved prognosis in patients with oligodendrogliomas. The DNA repair enzyme O6-methylguanine DNA methyltransferase (MGMT) may induce resistance to DNA-alkylating agents. Recent studies demonstrated that temozolomide
Masaki Yoshioka et al.
Oncotarget, 9(45), 27728-27735 (2018-07-03)
The methylation status of the O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) gene is a strong predictor for the efficacy of temozolomide chemotherapy and survival periods. However, the correlation between the extent of methylation and the difference in survival times has not been fully
Longitudinal assessment of genetic and epigenetic markers in oligodendrogliomas.
Lavon, I; Zrihan, D; Zelikovitch, B; Fellig, Y; Fuchs, D; Soffer, D; Siegal, T
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null