MABC1142
Anti-TIMP-4 Antibody, clone 9:4-7
clone 4-7, from mouse
Sinonimo/i:
Tissue inhibitor of metalloproteinases 4, Metalloproteinase inhibitor 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4-7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIMP4(7079)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected TIMP-4 in Immunohistochemistry applications (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
ELISA Analysis: A representative lot detected TIMP-4 in ELISA applications (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TIMP-4 in Western Blotting applications (Donover, P.S., et. al. (2010). J Cell Biochem. 110(5):1255-61).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TIMP-4 in human breast cancer tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1