AB5436P
Anti-Brain and Muscle ARNT-Like 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
BMAL1, MOP3/CYCLE
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
Drosophila
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
fruit fly ... Cyc(40162)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence has no homology with mammalian Clock or Per proteins. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2