AB5380
Anti-Nitric Oxide Synthase I Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
NOS I, bNOS, nNOS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, sheep, rat, human, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Oxidative Stress
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000 (ABC).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1