AB5174
Anti-Potassium Channel Kv1.1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNA1(3736)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Immunoprecipitation
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 120 μg of control antigen (lyophilized powder in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 5% sucrose and 0.025% sodium azide). The stock solution of the antigen can be made up using 200 μL of sterile deionized water. For positive control, in Western blot using 40 ng of protein per lane. For negative control, preincubate 3-5 μg of fusion protein with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3