Documenti fondamentali
SAB4300150
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PPP1R1B (pThr75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DARPP-32 antibody produced in rabbit, Anti-DARPP32 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20940 antibody produced in rabbit, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B antibody produced in rabbit
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~32 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(A-Y-TP-P-P)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr75)
Informazioni sul gene
human ... PPP1R1B(84152)
Immunogeno
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 75 (A-Y-T(p)-P-P), according to the protein PPP1R1B.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Inhibitor of protein-phosphatase 1.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)