AB1582
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Sinonimo/i:
ChAT
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, serum, Chemicon®
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... Chat(100342226)
rat ... Chat(290567)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
IMMUNOHISTOCHEMISTRY PROTOCOL FOR AB1582
STAINING OF GUINEA PIG ILEUM
1) Pin the ileum out flat and tight.
2) Fix overnight at 4°C in modified Zamboni′s (2% paraformaldehyde with 15% saturated picric acid in phosphate buffered saline).
3) Clear in DMSO, 100%, 3 times for 10 minutes each, rinse in PBS.
4) Dissect off ALL circular muscle.
5) Preincubate with 10% normal donkey serum.
6) Incubate in anti-ChAT (AB1582) diluted 1:1,000-1,2000 with 10% normal donkey serum over night at 4°C on a shaker.
7) Incubate with Donkey anti-Sheep IgG-Cy3 labeled secondary antibody (Catalog Number AP184C) at a dilution of 1:200 for 2 hours.
IMPORTANT NOTE: It is essential to remove ALL circular muscle.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato