AB5042P
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
ChAT
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Chat(290567)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1