AB5042
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
ChAT
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, serum, Chemicon®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, rat, avian
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Chat(395314)
rat ... Chat(290567)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1