MABE1047
Anti-Eyes absent homolog 1 Antibody, clone 6A3.1
clone 6A3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Eyes absent homolog 1, EC:3.1.3.16, EC:3.1.3.48
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EYA1(2138)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Eyes absent homolog 1 in mouse E13-E14 brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1