Documenti fondamentali
AB1581
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-peptide intestinale vasoattivo
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
VIP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
Reattività contro le specie:
guinea pig, rabbit, rat
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
citations:
12
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, rabbit, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
guinea pig ... Vip(100735454)
rat ... Vip(117064)
Specificità
Peptide intestinale vasoattivo (VIP).
Immunogeno
Peptide sintetico (1-28) coniugato con KLH con glutaraldeide.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 1:1.000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L′anticorpo anti-peptide intestinale vasoattivo (VIP) rileva il livello di VIP è stato descritto in letteratura e convalidato per l'uso in IH.
Sottocategoria di ricerca:
Controllo del metabolismo da parte del SNC
Ormoni e recettori
Stato fisico
Siero di pecora. Liofilizzato, senza conservanti. Ricostituire con 100 μL di acqua distillata sterile. Centrifugare per eliminare eventuali residui.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere tra -20 e -70°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Per una maggiore stabilità può essere aggiunto del glicerolo (1:1).
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Expression of NKCC2 in the rat gastrointestinal tract.
H Xue,S Liu,T Ji,W Ren,X H Zhang,L F Zheng,J D Wood,J X Zhu
Neurogastroenterology and Motility null
Immunoreactivity for high-affinity choline transporter colocalises with VAChT in human enteric nervous system.
Andrea M Harrington,Margaret Lee,Sim-Yee Ong,Eric Yong,Pamela Farmer,Cristal J Peck et al.
Cell and Tissue Research null
Bao Nan Chen et al.
The Journal of comparative neurology, 523(5), 742-756 (2014-11-08)
Extrinsic nerves to the gut influence the absorption of water and electrolytes and expulsion of waste contents, largely via regulation of enteric neural circuits; they also contribute to control of blood flow. The distal colon is innervated by extrinsic sympathetic
Dale F Sharrad et al.
The Journal of comparative neurology, 521(3), 657-676 (2012-07-24)
Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder characterized by motor and nonmotor impairments, including constipation. The hallmark pathological features of Parkinson's disease are Lewy bodies and neurites, of which aggregated α-synuclein is a major constituent. Frequently, Lewy pathology is identified in
Dale F Sharrad et al.
The Journal of comparative neurology, 521(11), 2523-2537 (2013-01-09)
Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder characterized by Lewy bodies and neurites composed mainly of the presynaptic protein α-synuclein. Frequently, Lewy bodies and neurites are identified in the gut of Parkinson's disease patients and may underlie associated gastrointestinal dysfunctions. We