MAB3077
Anti-G Protein Giα-2 Antibody, clone L5
clone L5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L5, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, mouse, human, rat, guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNAI2(2771)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2