MABN2439M
Anti-ABCA4 Antibody, clone 3F4
clone 3F4, from mouse
Sinonimo/i:
ABC transporter A4, RIM ABC Transporter, RIM protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F4, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCA4(24)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ABCA4 in mouse retina cells (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunoprecipitation applications (Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Western Blotting applications (Molday, L.L., et. al. (2000). Nat Genet. 25(3):257-8; Illing, M., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(15):10303-10; Beharry, S., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(52):53972-9).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunohistochemistry applications (Molday, L.L., et. al. (2000). Nat Genet. 25(3):257-8).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retinal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1