Documenti fondamentali
AB1076
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-ILK (Ser246)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
integrin-linked kinase, 59 kDa serine/threonine-protein kinase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
ox (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer246)
Informazioni sul gene
human ... ILK(3611)
Descrizione generale
ILK (chinasi legata a integrina) è una Ser/Thr-chinasi intracellulare con quattro ripetizioni di tipo anchirina. È stato dimostrato che svolge ruoli cruciali nella trasduzione del segnale mediata dalla matrice extracellulare. È noto che ILK si associa con le β-integrine, oltre a molte altre proteine associate alle adesioni focali. In questo contesto, ILK è coinvolta in particolare nell'adesione e nella migrazione cellulare. L'attività chinasica sembra ridursi a seguito dell'attivazione delle integrine e la sovraespressione di ILK p59 inibisce l'adesione cellulare ai substrati delle integrine. Inoltre, ILK è stata associata alla transizione epitelio-mesenchimale (EMT), attività mediata dalle proteine Smad, la cui attivazione è indotta da TGF-β1 (Li, 2003). L'espressione forzata di ILK è risultata anche indurre l'espressione di MMP-2 (metalloproteinasi della matrice 2) e promuovere la migrazione e l'invasione cellulare (Li, 2003).
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina ILK fosforilata in Ser246.
Immunogeno
Epitopo: Ser246 fosforilata
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina ILK umana fosforilata in Ser246.
Applicazioni
Analisi di immunofluorescenza: un laboratorio indipendente ha utilizzato un lotto rappresentativo in cellule BT549 di cancro della mammella. (Dr. Shoukat Dedhar, BC Cancer Research Centre, Vancouver, BC, Canada.)
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
La rivelazione della fosfo-ILK (Ser246) tramite questo anticorpo anti-fosfo-ILK (Ser246) è convalidata per l′uso in saggi di WB & IF.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina ILK in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 54 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew P Keasey et al.
Journal of cell science, 131(3) (2017-12-10)
We defined how blood-derived vitronectin (VTN) rapidly and potently activates leukemia inhibitory factor (LIF) and pro-inflammatory interleukin 6 (IL-6) in vitro and after vascular injury in the brain. Treatment with VTN (but not fibrinogen, fibronectin, laminin-111 or collagen-I) substantially increased
Victoria L Stefanelli et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 82, 86-104 (2019-04-21)
The extracellular matrix (ECM) microenvironment is increasingly implicated in the instruction of pathologically relevant cell behaviors, from aberrant transdifferentation to invasion and beyond. Indeed, pathologic ECMs possess a panoply of alterations that provide deleterious instructions to resident cells. Here we
Jamie L Marshall et al.
The Journal of cell biology, 197(7), 1009-1027 (2012-06-27)
Utrophin is normally confined to the neuromuscular junction (NMJ) in adult muscle and partially compensates for the loss of dystrophin in mdx mice. We show that Akt signaling and utrophin levels were diminished in sarcospan (SSPN)-deficient muscle. By creating several
Jamie L Marshall et al.
Human molecular genetics, 21(20), 4378-4393 (2012-07-17)
Sarcospan (SSPN) is a core component of the major adhesion complexes in skeletal muscle, the dystrophin- and utrophin (Utr)-glycoprotein complexes (DGC and UGC). We performed a rigorous analysis of SSPN-null mice and discovered that loss of SSPN decreased DGC and