AB10339
Anti-UGT1a1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UGT1A1(54658)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
WGK 1