475821
Microcystin-LR
from Microcystis aeruginosa, ≥95% (HPLC), liquid, protein phosphatase 2A and protein phosphatase 1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa, InSolution, ≥95%, inhibitor of protein phosphatase 1 (PP1) and protein phosphatase 2A (PP2A)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
protein phosphatase 1 (PP1) and protein phosphatase 2A (PP2A)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Nishiwaki, R., et al. 1994. Cancer Lett. 83, 283.
Amick, G.D., et al. 1992. Biochem. J.287, 1019.
Davidson, H.W., et al. 1992. J. Cell Biol.116, 1343.
Nishiwaki-Matsushima, R., et al. 1992. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 118, 420.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
MacKintosh, C., et al. 1990. FEBS Lett.264, 187.
Cohen, P., et al. 1989. FEBS Lett.250, 596.
Carmichael, W.W. 1988. in Handbook of Natural Toxins3,Marine Toxins and Venoms (Tu, A.T., Ed.) p. 121, Decker, New York.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)