566405
SIS3
≥90% (HPLC), solid, Smad3 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Smad3 Inhibitor, SIS3, SIS3, 6,7-Dimethoxy-2-((2E)-3-(1-methyl-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl-prop-2-enoyl))-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Specific Inhibitor of Smad 3
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Smad3 Inhibitor, SIS3, Smad3 Inhibitor, SIS3, CAS 1009104-85-1, is a cell-permeable, selective inhibitor of TGF-β1-dependent Smad3 phosphorylation and Smad3-mediated signaling. Does not affect Smad2, MAPK, ERK, or PI3-K.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H27N3O3/c1-30-27(19-8-5-4-6-9-19)22(23-10-7-14-29-28(23)30)11-12-26(32)31-15-13-20-16-24(33-2)25(34-3)17-21(20)18-31/h4-12,14,16-17H,13,15,18H2,1-3H3
IJYPHMXWKKKHGT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
TGF-β1-dependent Smad3 phosphorylation and Smad3-mediated cellular signaling
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Product does not compete with ATP.
Cell permeable: yes
Jinnin, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 597.
WGK 1