Documenti fondamentali
MAB4304
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-antigene embrionale 4 stadio-specifico, clone MC-813-70
clone MC-813-70, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
SSEA-4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MC-813-70, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
I marcatori di superficie utilizzati di routine per identificare le cellule staminali embrionali umane indifferenziate (hESC) sono stati inizialmente caratterizzati come marcatori per cellule staminali embrionali di topo (mESC), carcinoma embrionale (EC) di topo e cellule di carcinoma embrionale umano. Gli antigeni embrionali stadio-specifici SSEA-3 e SSEA-4 sono ampiamente utilizzati come marcatori di superficie per definire le ESC umane e murine. SSEA-3 e SSEA-4 sono espressi dalle ESC indifferenziate umane ma non da quelle murine.
Specificità
Questo anticorpo reagisce con l′antigene embrionale stadio-specifico-4 (SSEA-4) che è espresso sulla superficie delle cellule staminali del teratocarcinoma umano (EC), delle cellule germinali embrionali umane (EG) e delle cellule staminali embrionali umane (ES). Non presenta immunoreattività evidente con cellule EC, EG ed ES indifferenziate murine. L'espressione di SSEA-4 è down-regolata in seguito alla differenziazione delle cellule EC umane. Al contrario, la differenziazione delle cellule EC ed ES murine può essere accompagnata da un aumento dell'espressione di SSEA-4.
Immunogeno
Linea cellulare di carcinoma embrionale umano 2102Ep
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Immunoistochimica: un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in IH.
Immunofluorescenza: un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in IF.
ELISA: un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in ELISA.
Citometria a flusso: Si consiglia di partire da una concentrazione 10-20 µg/mL
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anti-antigene embrionale stadio-specifico-4, clone MC-813-70 è un anticorpo diretto contro SSEA-4 adatto per l'uso in FC, ELISA, IF, IH.
Sottocategoria di ricerca
Pluripotenza & differenziazione iniziale
Stato fisico
Formato: purificata
IgG3 monoclonale di topo liquido purificata in tampone contenente 0,02 M PBS, 0,25 M NaCl, pH 7,6 con 0,1% di azoturo di sodio
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule staminali embrionali (ES) pluripotenti umane.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Immunocytochemical analysis of human pluripotent stem cells using a self-made cytospin apparatus.
Pascual EY, Riggs MJ, Rao RR
Journal of Visualized Experiments null
Constitutive expression of pluripotency-associated genes in mesodermal progenitor cells (MPCs).
Pacini S, Carnicelli V, Trombi L, Montali M, Fazzi R, Lazzarini E, Giannotti S, Petrini M.
Testing null
Monoclonal antibodies against carbohydrate differentiation antigens identify subsets of primary sensory neurones
Dodd, J, et al
Nature, 311, 469-472 null
Dosage and cell line dependent inhibitory effect of bFGF supplement in human pluripotent stem cell culture on inactivated human mesenchymal stem cells.
Quang, T; Marquez, M; Blanco, G; Zhao, Y
Testing null
Ralf Dressel et al.
Biology direct, 4, 31-31 (2009-09-01)
Multipotent adult germ-line stem cells (maGSCs) represent a new pluripotent cell type that can be derived without genetic manipulation from spermatogonial stem cells (SSCs) present in adult testis. Similarly to induced pluripotent stem cells (iPSCs), they could provide a source