1605067
USP
Roflumilast Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(3-Bromo-5-chloropyridin-4-yl)-3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
roflumilast
Confezionamento
pkg of 30 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3