Documenti fondamentali
8.45103
Sigma-Aldrich
2-metiltetraidrofurano
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) Msynthplus
Sinonimo/i:
2-MeTHF, Tetraidro-2-metilfurano, Tetraidrosilvano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
102448
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-507-4
Tensione di vapore
136 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
270 °C
Potenza
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.2-5.7 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
78-80 °C (lit.)
Punto di fusione
-136 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.855
Water (K. F.): ≤ 0.01 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichlorethane: not measurable
Benzene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT).
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
-10.0 °C - closed cup