1.08292
2-metiltetraidrofurano
EMPLURA®
Sinonimo/i:
2-MeTHF, Tetraidro-2-metilfurano, Tetraidrosilvano
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
136 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
270 °C
Potenza
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.2-5.7 % (v/v)
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
78-80 °C (lit.)
Punto di fusione
-136 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Solubilità
150 g/L
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10.0 °C - closed cup