Documenti fondamentali
8.43982
Sigma-Aldrich
Indium(III)-sulfate
anhydrous, for synthesis
Sinonimo/i:
Indium(III)-sulfate, anhydrous
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In2O12S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
236-689-1
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Stato
solid
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[In]2(O[S](=O)(=O)O2)O[S](=O)(=O)O[In]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
for synthesis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3