Key Documents
308293
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfide red
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stringa SMILE
S=[In]S[In]=S
InChI
1S/2In.3S
ZOMNDSJRWSNDFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Indium sulfide is a mid band gap semiconductor.
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Characterization of Some Mixed Alkyl Thiocarbamates of Gallium and Indium, Precursors for III/VI Materials: The X-ray Single-Crystal Structures of Dimethyl-and Diethylindium Diethyldithiocarbamate.
Haggata SW, et al.
Chemistry of Materials, 7(4), 716-724 (1995)