Documenti fondamentali
206121
Sigma-Aldrich
Platinum(II) bromide
98%
Sinonimo/i:
Dibromoplatinum, Platinum Dibromide
About This Item
Formula condensata:
PtBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38191304
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Pt]Br
InChI
1S/2BrH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
206121-5G
206121-1G4061826661741