Documenti fondamentali
288721
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
In2(SO4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.82 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
XUVCWJBXGHOWID-UHFFFAOYSA-H
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.