Documenti fondamentali
326135
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
About This Item
Formula condensata:
In(NO3)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.83 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Indium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor to synthesize indium oxide nanomaterials.
It can also be used toprepare Pd-based bimetallic catalysts for nitrate reduction.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.