8.43949
Cyclopentyl methyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
CPME
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
59.9 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Potenza
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
106 °C/760 mmHg
Punto di fusione
-140 °C
Temp. transizione
flash point -1 °C
Densità
0.86 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 3 °C - closed cup