Key Documents
8.43849
Sigma-Aldrich
Potassium tert-butylate
(~ 20% solution in tetrahydrofuran) for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point -21.5 °C (THF)
Densità
0.914 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.917
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.7 °F - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.5 °C - (THF)