Key Documents
8.41514
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylenedicarboxylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl acetylenedicarboxylate, 2-Butynedioic acid diethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
212-095-8
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
108-110 °C/14.7 hPa
Punto di fusione
1.5 °C
Temp. transizione
flash point 94 °C
Densità
1.067 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.063 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup