270822
Di-tert-butyl acetylenedicarboxylate
98%
Sinonimo/i:
2-Butynedioic acid di-tert-butyl ester, Di-tert-butyl 2-butynedioate
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
80-82 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-37 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C#CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O4/c1-11(2,3)15-9(13)7-8-10(14)16-12(4,5)6/h1-6H3
FBCRUXRGQFLOMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?