Key Documents
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
Sinonimo/i:
α-Benzoin oxime, Cuprone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352126
Numero indice EU:
207-127-2
Forma fisica
powder
Punto di fusione
153-154 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3