8.01776
Benzoin
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzoin, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 136 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
8870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
344 °C/1023 hPa
Punto di fusione
132-134 °C
Temp. transizione
flash point 181 °C
Solubilità
0.3 g/L
Densità
1.31 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2