Documenti fondamentali
8.24429
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane
for synthesis
Sinonimo/i:
(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane, (+)-DIOP, (+)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)-butane, (+)-1,4-Bis(diphenylphosphino)-1,4-dideoxy-2,3-O-isopropylidene-D-threitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H32O2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
Numero indice EU:
253-307-9
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
86-89 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
VCHDBLPQYJAQSQ-LOYHVIPDSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in benzene): +11.5 - +13.5 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3