693057
(S)-BINAP
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystals
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D -222, c = 0.5 in benzene
Punto di fusione
238-240 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Enantioselective and diastereoselective unpoled carbonyl allylation
- Syntehsis of organophophine oxides as anittumor agents
- SN2 halogenation of hydroxy groups
- Synthesis of BINAP complexes
- Studies of conformational flexibility of BINAP chelates
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago