Documenti fondamentali
692794
Sigma-Aldrich
(S,S)-DACH-phenyl trost ligand
95%
Sinonimo/i:
(1S,2S)-(–)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N′-bis(2-diphenylphosphinobenzoyl)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H40N2O2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
690.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -134°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
136-142 °C
Gruppo funzionale
amide
phosphine
Stringa SMILE
O=C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2O2P2/c47-43(37-27-13-17-31-41(37)49(33-19-5-1-6-20-33)34-21-7-2-8-22-34)45-39-29-15-16-30-40(39)46-44(48)38-28-14-18-32-42(38)50(35-23-9-3-10-24-35)36-25-11-4-12-26-36/h1-14,17-28,31-32,39-40H,15-16,29-30H2,(H,45,47)(H,46,48)/t39-,40-/m0/s1
AXMSEDAJMGFTLR-ZAQUEYBZSA-N
Applicazioni
Asymmetric allylic alkylation ligand.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Note legali
Sold in collaboration with Dr. Reddy′s Laboratories for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Articoli
Trost Ligands
Palladium-catalyzed asymmetric allylic alkylation (AAA) has proven to be an exceptionally powerful method for the efficient construction of stereogenic centers.