Documenti fondamentali
8.22267
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylpyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethylpyridine, sym.-Collidine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C5H2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-613-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
170-172 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-43 °C
Temp. transizione
flash point 55 °C
Solubilità
35 g/L
Densità
0.914 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.915
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2