Key Documents
8.20895
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
209-073-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
P. eboll.
194 °C/93 hPa
Punto di fusione
95-98 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
insoluble 13.5 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
640 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3