Documenti fondamentali
8.20714
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime
About This Item
Formula condensata:
4-(CH=NOH)C5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352126
Numero indice EU:
211-796-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
130-133 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C (DIN 51758)
Solubilità
10 g/L
Densità bulk
610 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1C=CC(=CN=O)C=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3