8.20234
Benzaldehyde oxime
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzaldehyde oxime, Benzaldoxime
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352126
Numero indice EU:
213-261-2
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
Stato
crystals
P. ebollizione
123 °C/1013 hPa
Punto di fusione
30 °C
Temp. transizione
flash point 108 °C
Densità
1.11 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 27 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 27 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3