A1002
Acetaldehyde oxime, mixture of syn and anti
99%
Sinonimo/i:
Acetaldoxime
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
115 °C (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=N\O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?