Key Documents
8.07466
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
About This Item
Formula condensata:
2-(CH=NOH)C5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Codice UNSPSC:
12352126
Numero indice EU:
212-849-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Potenza
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
Punto di fusione
110-112 °C
Solubilità
15 g/L
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3