Documenti fondamentali
8.20597
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl gallate, Gallic acid ethyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
Beilstein:
2116014
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
212-608-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
150-152 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Esano ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
Esano
Gallic acid 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
Gallic acid