Documenti fondamentali
8.20594
Sigma-Aldrich
Furan
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Furan, Furfuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-727-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
670 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
390 °C
Limite di esplosione
2.3-14.3 % (v/v)
Punto di fusione
-86 °C
Temp. transizione
flash point -36 °C
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
[o]1cccc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 1870 g/m3
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Furfural 99%
Sigma-Aldrich
185914
Furfural
Pyrrole reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
131709
Pyrrole
Dietiletere contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
296082
Dietiletere