Documenti fondamentali
8.20350
Sigma-Aldrich
Tributyl citrate
greener alternative
for synthesis
Sinonimo/i:
Tributyl citrate, Citric acid tributyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOCH2CH2CH2CH3)(CH2COOCH2CH2CH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-071-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
169-171 °C/1 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 184 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCCC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCCCC)CC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.045
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2