Documenti fondamentali
8.00251
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-070-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0025 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
294 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-55 °C
Temp. transizione
flash point 150 °C
Solubilità
65 g/L
Densità
1.135 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 - 1.141
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
155 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3