388378
Tributyl O-acetylcitrate
98%
Sinonimo/i:
Tributyl 2-acetylcitrate, Acetyl tributyl citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a plasticizer to improve flexibility and impact properties of polylactide (PLA) polymer.
- As a processing additive for the formulation of bulk heterojunction (BHJ) polymeric organic solar cells (OSCs) to improve their efficiency.
- In the preparation of semiconducting biopolymer composites of poly(3-hydroxy butyrate) (PHB).
- In the synthesis of functionalized poly(vinyl chloride)(PVC) membranes for selective separation of perchlorate from water.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
422.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
217 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?